Merck
14-906
Białko PI3K-C2α, 10 µg
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160405
UNSPSC Code:
12352202
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Quality Segment
description
protein target PI3K-C2α
purified by
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
Gene Information
human ... PIK3CG(5294)
General description
161kDa
N-końcowe rekombinowane ludzkie PI3K-C2α znakowane 6His aminokwasy 299-end.
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg w katalogu # 14-906M - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności.
Physical form
10 μg enzymu w 10,6 μl 50 mM Tris/HCl, pH 7,5, 300 mM NaCl, 0,1 mM EGTA, 0,03% Brij-35, 270 mM sacharozy, 0,2 mM PMSF, 1 mM benzamidyny, 0,1% 2-merkaptoetanolu, 20 mM β-glicerofosforanu, 0,25 mM Na3VO4, 10 mM NaF. Roztwór zamrożony.
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Rutynowa ocena w programie PIProfiler.
Other Notes
FUNKCJA: Fosforyluje PtdIns, PtdIns4P i PtdIns(4,5)P2. Może odgrywać rolę w tworzeniu pęcherzyków endocytarnych pokrytych klatryną i kaskadzie sygnalizacji EGF. Może być zaangażowany w mitozę i odpowiedź na uszkodzenia wywołane promieniowaniem UV. Może być efektorem downstream w kaskadzie sygnalizacyjnej insuliny.
AKTYWNOŚĆ KATALITYCZNA: ATP + 4-fosforan 1-fosfatydylo-1D-mio-inozytolu = ADP + 3,4-bisfosforan 1-fosfatydylo-1D-mio-inozytolu.
WSPÓŁCZYNNIK: Wapń lub magnez. Mangan nie może być stosowany.
REGULACJA ENZYMU: Aktywowany przez insulinę. Tylko nieznacznie hamowany przez wortmaninę i LY294002. Aktywowany przez klatrynę.
Struktura podjednostki: Część kompleksu z ERBB2 i EGFR. Oddziałuje z trimerami klatryny.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona komórkowa. Aparat Golgiego. Pęcherzyk cytoplazmatyczny ' pęcherzyk pokryty klatryną. Jądro. Cytoplazma. Związane ze strukturami zawierającymi RNA.
SPECYFICZNOŚĆ TISSUE: Ekspresja w nabłonku kolumnowym i przejściowym, komórkach jednojądrzastych, komórkach mięśni gładkich i komórkach śródbłonka wyściełających naczynia włosowate i małe żyłki (na poziomie białka). Wszechobecna ekspresja, z najwyższymi poziomami w sercu, łożysku i jajniku oraz najniższymi poziomami w nerkach.
PODOBIEŃSTWO: Należy do rodziny kinaz PI3/PI4. Zawiera 1 domenę C2. Zawiera 1 domenę PI3K/PI4K. Zawiera 1 domenę PX (phox homology).
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)