Merck
14-906-M
Białko PI3K-C2α, 250 µg
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Mol wt:
Mw 161 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
mol wt
Mw 161 kDa
purified by
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Ekspresja za pomocą bakulowirusa w komórkach owadów Sf21
N-końcowe rekombinowane ludzkie PI3K-C2α znakowane 6His aminokwasy 299-end.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
N-końcowe rekombinowane ludzkie PI3K-C2α znakowane 6His, aminokwasy 299-końcowe. Do użytku w testach kinazowych.
Podkategoria badawcza
Zapalenie i mechanizmy autoimmunologiczne|Onkologia|Cukrzyca
Biochem/physiol Actions
  • Białko docelowe: PI3K-C2α
  • Podrodzina docelowa: PI3K/PI4K
Packaging
Dostępne również w rozmiarze
10 μg
(nr kat. 14-906) oraz w rozmiarze
bulk
(nr kat. 14-906-K).
Physical form
10 μg enzymu w 10,6 μl 50 mM Tris/HCl, pH 7,5, 300 mM NaCl, 0,1 mM EGTA, 0,03% Brij-35, 270 mM sacharozy, 0,2 mM PMSF, 1 mM benzamidyny, 0,1% 2-merkaptoetanolu, 20 mM β-glicerofosforanu, 0,25 mM Na3VO4, 10 mM NaF.
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
Routinely evaluated in the PIProfiler.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)