Any product marketed as Biorenewable is manufactured from biomass and is not a petroleum derivative. We cannot disclose the exact starting material.
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 230,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 825,00 zł |
Informacje o tej pozycji
230,00 zł
Nazwa produktu
Etanol 96%, EMSURE® Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMSURE®
assay
92.6-95.2% (m/m)
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
potency
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
sustainability
Sustainability features
concentration
95.1-96.9 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
evapn. residue
≤25 mg/L
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
transition temp
flash point 17 °C
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Bio-pigments from the green microalgae Chlorella pyrenoidosa.
- Cannabinoids and terpenoids in Cannabis sativa.
- Phenolic compounds from Sacha Inchi Shell.
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etanol 96%
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Buongiorno, potreste chiarire se l’etanolo EMSURE (es. prod. 159010) è effettivamente “bio-based”? Sul sito parlate di bio-ethanol ma nella scheda prodotto non compare: da quali materie prime deriva e con quale standard è definito “bio”?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can this product used for food application? Like eating related? If not, do you have related ethanol that is for food application or FCC grade
1 answer-
This product is not suitable for food applications. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
This can be used for Perfumery?
1 answer-
This product is intended for research use only and is not suitable for use in Fragrance or Perfumery applications. This material is not suitable for in vitro diagnostics or therapeutic use in humans or animals.
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Can it be used to make dyes, is it denatured?
1 answer-
Yes, this product can be used as a solvent to make dyes. It is not denatured.