Przejdź do
1.70204
Roztwór wzorcowy antymonu
traceable to SRM from NIST Sb2O3 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sb Certipur®
Synonim(y):
Nota 1 A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
169,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
227,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Sb in 2 M HCl
technique(s)
AAS: suitable
density
1.033 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Antimony standard solution may be used as a calibration standard in the trace determination of antimony in environmental samples by electrothermal atomic absorption spectrometry.
Analysis Note
1000 mg/L Sb in 2 mol/L hydrochloric acid, prepared with high-purity Sb2O3, HCl, and water
Other Notes
Blocked in the US and Canada due to regulatory reasons
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
WGK
WGK 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)