Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 143,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 202,00 zł |
Informacje o tej pozycji
143,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L K in 0.5 M HNO3 (1000 mg/L K in 0.5 mol/L HNO3)
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.013 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Co się dzieje?
nwg
Kody zagrożeń
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?