Przejdź do
1.70353
Wzorzec ICP sodu
traceable to SRM from NIST NaNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Na Certipur®
Synonim(y):
Wzorzec kalibracji sodu dla ICP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
723,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
723,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Na in 2-3% HNO3
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.013 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Application
Sodium ICP standard is a suitable calibration standard for elemental analysis by Inductively Coupled Plasma (ICP) technique.
Analysis Note
1000 mg/L Na in 2-3% nitric acid, preparedwith high-purity NaNO3, HNO3, and water
Other Notes
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wzorzec ICP sodu
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Co się dzieje?
nwg
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)