Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 472,00 zł |
Informacje o tej pozycji
472,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L V in 2-3% HNO3
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.013 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wanad - standard ICP
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7803-55-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?