Przejdź do
17-229
Zestaw do immunoprecypitacji acetylo-histonu H4 (ChIP)
Acetyl-Histone H4 Immunoprecipitation (ChIP) Assay Kit used to immunoprecipitate transcriptionally active chromatin from mammalian cells using anti-Acetyl-Histone H4, ChIP grade rabbit antiserum.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3470,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32161000
3470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Do stosowania w celu immunoprecypitacji aktywnej transkrypcyjnie chromatyny z komórek ssaków przy użyciu króliczej surowicy anty-acetylo-histonowej H4 klasy ChIP. Wykrycie interesującego genu lub promotora w immunoprecypitowanej chromatynie musi być empirycznie określone przez badacza przy użyciu ilościowej reakcji PCR lub analizy Southern slot-blot, przy użyciu starterów lub sondy specyficznych dla promotora.
Application
Zestaw do immunoprecypitacji acetylo-histonu H4 (ChIP) używany do immunoprecypitacji aktywnej transkrypcyjnie chromatyny z komórek ssaków przy użyciu króliczej surowicy anty-acetylo-histonowej H4 klasy ChIP.
Packaging
Pojemność zestawu: 22 testy
Other Notes
Anti-acetyl-Histone H4 (Cat.# 06-866)
Protein A agarose/Salmon Sperm DNA (Cat.# 16-157)
All necessary buffers
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Narządy docelowe
Respiratory Tract
WGK
WGK 3
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)