Przejdź do
1.88063
Aquastar® Catholyte K
reagent for coulometric Karl Fischer titration for aldehydes & ketones Aquastar®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 x 5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.21
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Catholyte K dla kulometrii, Coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones Aquastar®
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: coulometric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
suitability
passes test for application
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Co się dzieje?
WGK 2
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-39-7 + 288-32-4 + 97-99-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)