Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Przewidywany termin wysyłki06 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32160405
910,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 października 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
shipped in
wet ice
Application
Do stosowania w testach kinazowych.
Kategoria badawcza
Wszystkie
Wszystkie
Physical form
20mM MOPS, pH 7.2, 25mM β-fosforan glicerolu, 5mM EGTA, 1mM ortowanadan sodu, 1mM ditiotreitol
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
vPvM
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?