Przejdź do
20-145
Bufor rozcieńczający do testu, 5X
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
653,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
653,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
shipped in
wet ice
Application
For use in kinase assays.
Research Category
All
Physical form
100mM MOPS, pH 7.2, 125mM β-glycerophosphate, 25mM EGTA, 5mM sodium orthovanadate, 5mM dithiothreitol
Preparation Note
6 months at -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
vPvM
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)