The recommended dilution for 20-116 Sigma-Aldrich Kinase Inhibitor Cocktail is 1:5, preferably in the cell extraction buffer, so it is already present during lysis. Here are a couple of articles where the inhibitor cocktail has been used:
- Carcinogenesis. 2007 Jul;28(7):1408-17. Epub 2007 Mar 19.
- Carcinogenesis. 2008 Mar;29(3):473-9. Epub 2007 Oct 4.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 821,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble
821,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Koktajl inhibitorów kinaz, The Inhibitor Cocktail controls the biological activity of kinases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
input
general use sample(s)
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
Physical form
20mM MOPS, pH 7.2, 25mM β-glycerol phosphate, 5mM EGTA, 1mM sodium orthovanadate, 1mM dithiothreitol.
Analysis Note
Routinely evaluated in kinase assays as an inhibitor.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
vPvM
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What dilution do you recommend for cell culture for this product?