This product contains four phosphatase inhibitors. For use, one mL of cocktail solution is used to prepare 100 mL of supernatant that contains a maximum of 500 mg of protein. This results in a 1:100 dilution.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 590,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
590,00 zł
Nazwa produktu
Phosphatase Inhibitor Cocktail 2, aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
form
aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
Quality Segment
input
general use sample(s)
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity) | description - | description DMSO solution | description For Serine/Threonine Protein Phosphatases and L-Isozymes of Alkaline Phosphatase |
| form aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity) | form DMSO solution | form DMSO solution | form ready-to-use solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble |
| input general use sample(s) | input general use sample(s) | input general use sample(s) | input mammalian sample(s) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the concentration of the inhibitor solution? 100x?
1 answer-
Helpful?
-
-
Does this contain any metal chelators?
1 answer-
This phosphatase inhibitor cocktail does not contain a chelator. A phosphatase inhibitor cocktail that includes EDTA is not offered at this time. Protease inhibitor cocktails with chelators are offered.