Przejdź do
20-198
cAMP
cAMP used to activate PKA in vitro.
Synonim(y):
Cykliczny monofosforan adenozyny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
436,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
436,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
shipped in
wet ice
Application
Used to activate PKA in vitro
Physical form
One vial containing 1ml of 20µM cAMP in 20mM MOPS, 25mM β-glycerol phosphate, 5mM EGTA, 1mM sodium orthovanadate, and 1mM DTT.
Preparation Note
1 year at -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
vPvM
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)