Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1610,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate tris salt, ≥97% (HPLC), powder
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O6P.C4H11NO3/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(20-10)1-19-22(17,18)21-7;5-4(1-6,2-7)3-8/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13);6-8H,1-3,5H2/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
CLDDYJFNXTUHIN-MCDZGGTQSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC), powder | description ≥98.5% (HPLC), powder | description ≥98.0% (HPLC), powder | description Cell-permeable cAMP analog that has greater resistance to phosphodiesterases than cAMP. |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98.5% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| color white | color white | color white | color white |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?