Przejdź do
20-284
Catch and Release Bufor do elucji denaturującej, 1X
Denaturing Elution Buffer designed for use with the Catch & Release reversible immunoprecipitation system to recover captured immunocomplex from Catch & Release Spin Columns.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
4 mL
Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
413,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
42029053
413,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
packaging
pkg of 4 mL
manufacturer/tradename
Catch And Release, Upstate®
technique(s)
antibody protein purification: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
wet ice
Application
Zaprojektowany do użytku z systemem odwracalnej immunoprecypitacji Catch and Release w celu odzyskiwania wychwyconego immunokompleksu z kolumn spinowych Catch and Release.
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok w temperaturze 4°C od daty wysyłki
Analysis Note
rutynowo oceniany jako bufor elucyjny dla zestawu do odwracalnej immunoprecypitacji Catch and Release(Cat#17-500)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)