Przejdź do
20-209
Catch and Release Niedenaturujący bufor elucyjny, 4X
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Przewidywany termin wysyłki28 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
413,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
413,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 października 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Application
Kategoria badawcza
Wszystkie
Zaprojektowany do użytku z systemem odwracalnej immunoprecypitacji CATCH AND RELEASE w celu odzyskania wychwyconego immunokompleksu z kolumn wirówkowych CATCH AND RELEASE.
Physical form
Bufor do elucji IP na bazie PBS
Preparation Note
1 rok w temperaturze 4°C
Analysis Note
rutynowo oceniany jako bufor elucyjny dla CATCH AND RELEASE (Cat#17-500)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)