Przejdź do
20-210
Catch and Release Bufor do płukania, 10X
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
15 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
399,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160405
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
antibody protein purification: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
wet ice
Application
Do użytku z systemem odwracalnej immunoprecypitacji Catch and Release do lizy i rozcieńczania komórek oraz do płukania kolumn wirówkowych Catch and Release podczas protokołu immunoprecypitacji.
Kategoria badawcza
Wszystkie
Physical form
Bufor, pH 7,4, zawierający następujące detergenty: 10% NP-40 i 2,5% kwasu dezoksycholowego
Preparation Note
1 rok w temperaturze 4°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
CAS No.
288-32-4
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)