Merck
2070-OP
Agaroza
OmniPur® Grade, Low Melting
Synonim(y):
3,6-anhydro-α-L-galakto-β-D-galaktan
Wybierz wielkość
100 G
4750,00 zł
4750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 grudnia 2025Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41105317
NACRES:
NA.25
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Agaroza, OmniPur® Grade, Low Melting
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
foreign activity
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
shipped in
ambient
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
2120-OPA2576A9918
form
powder
form
fine powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
foreign activity
DNAse, none detected, RNAse, none detected, Protease, none detected
foreign activity
DNAse, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
color
white
color
white
color
-
color
-
Legal Information
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Application
  • Porowaty nanokompozyt agarozy z warstwą magnetycznego tlenku grafenu do monitorowania RNA wirusa w ściekach: Przedstawia materiał kompozytowy zawierający agarozę do ulepszonego wychwytywania i wykrywania wirusowego RNA w próbkach środowiskowych, podkreślając użyteczność agarozy w monitorowaniu zdrowia publicznego (He B et al., 2024).
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Other Notes
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
  1. what is the melting temperature that is not displayed
    1 answer
    1. The melting temperature range of this product is 62-68°C. See the link below to review the OmniPur Agarose products brochure:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/340/931/10001515-021047-agarose-products-ms.pdf