Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Sprawdź dostępność w koszyku | 224,00 zł |
Informacje o tej pozycji
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 1659
assay
≥99% (complexometric)
form
solid
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 150 mg/mL
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Molecular Biology | description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (KT) | description Molecular Biology, ≥99.0% | description ReagentPlus®, ≥99.0% |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| solubility water: 150 mg/mL | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 294 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| assay ≥99% (complexometric) | assay ≥99.5% (KT) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - |
| cation traces heavy metals (as Pb): ≤0.0005% | cation traces Cu: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Li: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Sr: ≤100 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium chloride dihydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?