Przejdź do
208694
Kalmodulina, mózg bydlęcy, wysoka czystość
Calmodulin is a ubiquitous Ca2+-binding protein that serves as a physiological effector of a wide range of biological processes. Purified from bovine brain.
Synonim(y):
CaM, Ca2+/Calmodulina, CaM, Ca 2+/Calmodulina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1190,00 zł
5 mg
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine brain
1190,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine brain
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 1719
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
specific activity
≥250,000 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
cell based assay: suitable
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... Calm(32659)
General description
Obszar badań: Sygnalizacja komórkowa
Kalmodulina (CaM) należy do najbardziej konserwatywnych sekwencji białkowych, przy czym tylko białka histonowe H4 i H3, aktyna B i ubikwityna wykazują większą konserwatywność ewolucyjną. CaM jest głównie helikalnym białkiem z N- i C-końcowymi domenami, z których każda zawiera dwa sparowane motywy EF-hand wiążące Ca2+. Motywy te, o geometrii pentagonalno-bipiramidalnej, posiadają konserwowaną sekwencję 12-aminokwasów (pozycje 1-12) w kanonicznej strukturze helisa-pętla-helisa.
Application
Kalmodulina, Bovine Brain, High Purity została wykorzystana do badania interakcji melatoniny i kalmoduliny oraz do aktywacji kinazy białkowej IIa zależnej od wapnia i kalmoduliny (CaM) (CaMKII) a poprzez inkubację in vitro.
Biochem/physiol Actions
Kalmodulina (CaM) jest wszechobecnym białkiem wiążącym Ca2+ dystrybuowanym w komórkach eukariotycznych, które służy jako główny fizjologiczny efektor dla szerokiego zakresu odpowiedzi komórkowych. Kompleks Ca2+-kalmodulina jest zaangażowany w utrzymanie wewnątrzkomórkowej homeostazy Ca2+, a także w regulację wewnątrzkomórkowego stężenia innych drugich przekaźników, takich jak cykliczny AMP i trisfosforan inozytolu. Mutacje w sekwencji CaM mogą powodować różnorodne i potencjalnie zagrażające życiu patologie, takie jak częstoskurcz komorowy, wrodzona arytmia i zespół długiego QT. Mutacje te mogą modyfikować zdolność CaM do wiązania się z Ca2+ i jego docelowymi białkami i peptydami, zakłócając w ten sposób ich późniejszą aktywność. Interakcje kompleksu Ca2+/CaM i domen wiążących CaM (CaMBD) wpływają na tworzenie pamięci, skurcz mięśni, metabolizm komórkowy i rearanżacje cytoszkieletu.
Packaging
Yes
Physical form
Lyophilized from 30 mM HEPES, 1 mM CaCl₂, 0.1 mM DTT, pH 7.4.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C or -70°C). Aqueous stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C or for up to 4 months at -70°C.
Please refer to the vial label for lot-specific reconstitution volume.
Other Notes
Ten produkt nie może być stosowany do leczenia zwierząt, badań in vivo ani w żadnej innej procedurze kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi.
One unit is defined as the amount of calmodulin that gives rise to 50% of the maximal enzyme activation of a standard level of activator-deficient calcineurin.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
208783C4874P1431
description
Calmodulin is a ubiquitous Ca2+-binding protein that serves as a physiological effector of a wide range of biological processes. Purified from bovine brain.
description
Calmodulin, Porcine Brain, is a ubiquitous Ca2+-binding protein that serves as a physiological effector of a wide range of biological processes. Purified from porcine brain.
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥98% (SDS-PAGE)
description
BioUltra, ≥98% (SDS-PAGE), lyophilized powder, essentially salt free
biological source
bovine brain
biological source
-
biological source
bovine
biological source
bovine testis
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
>98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)