Przejdź do
P1431
Calmodulin from bovine testes
BioUltra, ≥98% (SDS-PAGE), lyophilized powder, essentially salt free
Synonim(y):
CaM, Phosphodiesterase 3′:5′-cyclic nucleotide activator
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
563,00 zł
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
926,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine testis
Mol wt:
16.79 kDa
563,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine testis
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
16.79 kDa
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
impurities
salt, essentially free
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CALM3(520277)
General description
Research area: Cell Signaling
Calmodulin (CaM) is a Ca2+-sensor protein containing four EF-hand motifs that bind to four Ca2+ ions. It is found ubiquitously in all eukaryotes.
Application
Calmodulin from bovine testes has been used:
  • as a component of the reaction mixture in PhosphoSens assay to measure Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II α (CaMKIIα) substrate phosphorylation
  • to generate standard curve for the determination of in situ calmodulin concentration in tissues
  • as a ligand in radio-ligand binding for studying calmodulin affinity
Biochem/physiol Actions
Calmodulin (CaM) aids in the Ca2+ signal transduction pathway in higher plants and animals. Ca2+ binding is required for CaM activation. Upon activation, CaM binds and activates numerous target proteins involved in a variety of cellular processes including regulation of plant metabolism, phytohormone signaling, ion transport, protein folding, protein phosphorylation and dephosphorylation, cell motility, exocytosis, and cytoskeletal assembly. In neurons, calcium-activated CaM helps in the regulation of glutamate receptors, modulation of proteins in signaling pathways, and regulation of voltage-gated calcium channels (VGCCs) activity.
Ca2+ binding protein that is required for activation of cyclic nucleotide-dependent phosphodiesterase. It is also a cofactor/activator of nitric oxide synthase, calcineurin, and many kinases including ATPase, myosin light chain kinase, and CAM kinase I, II, and III. It mediates ryanodine receptor activation by cyclic ADP ribose and is involved in intracellular Ca2+ homeostasis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P0270C4874208694
description
BioUltra, ≥98% (SDS-PAGE), lyophilized powder, essentially salt free
description
lyophilized powder, 2,500-10,000 units/mg protein
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥98% (SDS-PAGE)
description
Calmodulin is a ubiquitous Ca2+-binding protein that serves as a physiological effector of a wide range of biological processes. Purified from bovine brain.
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
calcium flux assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell based assay: suitable
biological source
bovine testis
biological source
bovine heart
biological source
bovine
biological source
bovine brain
mol wt
16.79 kDa
mol wt
-
mol wt
Mw 19000.9 by amino acid sequence
mol wt
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
UniProt accession no.
P62157
UniProt accession no.
P62157
UniProt accession no.
P62157
UniProt accession no.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)