Przejdź do
233152
Dithioerythritol
A protective agent for SH groups.
Synonim(y):
Dithioerythritol, Cleland’s Other Reagent, DTE
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
UNSPSC Code:
12161504
NACRES:
NA.25
MDL number:
1220,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
RTECS - KF2410000
assay
≥98% (titration)
form
solid
reaction suitability
reagent type: reductant
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
<1% disulfides (UV)
color
white
pH
4.5-6.5 (25 °C, 15.4 g/L)
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
SC[C@H](O)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
General description
A protective agent for SH groups.
Water-soluble, cell-permeable protective reagent for sulfhydryl groups. Maintains monothiols in the reduced state and reduces disulfides quantitatively. Protects protein sulfhydryls and restores enzyme activity lost by the oxidation of sulfhydryl groups in vitro.
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) under an inert gas. Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D825543794D8161
description
A protective agent for SH groups.
description
≥99.0%
description
≥99.0% (RT), BioUltra
description
BioReagent, Molecular Biology, ≥99.0%
assay
≥98% (titration)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥99.0%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
pH
4.5-6.5 (25 °C, 15.4 g/L)
pH
4.5-6.5 (25 °C, 15.4 g/L)
pH
4.0-6.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
4.5-6.5 (25 °C, 15.4 g/L)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)