Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 688,00 zł |
Informacje o tej pozycji
688,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NCc2ccc(cc2)C(=O)Nc3cnccc3)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI key
NGQPRVWTFNBUHA-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description The Glucose Transporter Inhibitor III, STF-31 controls the biological activity of Glucose Transporter. | description ≥98% (HPLC) | description A cell-permeable autophagy inducer that selectively induces non-apoptotic cell death in VHL-deficient, but not VHL-expressing, renal carcinoma cells both in vitro and in mice in vivo. | description ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - | storage condition protect from light, OK to freeze | storage condition - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?