Przejdź do
SML1348
STF-118804
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(5-Methyl-4-(tosylmethyl)oxazol-2-yl)-N-(pyridin-3-ylmethyl)benzamide, 4-[5-Methyl-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]methyl]-2-oxazolyl]-N-(3-pyridinylmethyl)-benzamide, STF 118804
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
527,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H23N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C2=NC(CS(=O)(C3=CC=C(C)C=C3)=O)=C(C)O2)C=C1)NCC4=CN=CC=C4
InChI
1S/C25H23N3O4S/c1-17-5-11-22(12-6-17)33(30,31)16-23-18(2)32-25(28-23)21-9-7-20(8-10-21)24(29)27-15-19-4-3-13-26-14-19/h3-14H,15-16H2,1-2H3,(H,27,29)
InChI key
DLFCEZOMHBPDGI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
STF-118804 is a highly specific and potent NAMPT (nicotinamide phosphoribosyl transferase) inhibitor that reduces the viability of most B-ALL cell lines. STF 118804 induces leukemia cell apoptosis including leukemia initiating (stem) cells. STF 118804 improves survival in an orthotopic xenotransplant model of high-risk acute lymphoblastic leukemia.
STF-118804 is a highly specific and potent NAMPT (nicotinamide phosphoribosyl transferase) inhibitor.
STF-118804 displays pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) growth reducing potential in combination with chemotherapeutic drugs.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1108351801189497
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
The Glucose Transporter Inhibitor III, STF-31 controls the biological activity of Glucose Transporter.
description
A cell-permeable autophagy inducer that selectively induces non-apoptotic cell death in VHL-deficient, but not VHL-expressing, renal carcinoma cells both in vitro and in mice in vivo.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white
color
beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)