Przejdź do
371701
Guanosine 5′-Triphosphate, Disodium Salt
Synonim(y):
Guanosine 5′-Triphosphate, Disodium Salt, GTP, 2Na
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
389,00 zł
250 mg
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N5O14P3 · 2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
567.14
UNSPSC Code:
12352208
NACRES:
NA.51
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
water: 5 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
389,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
RTECS - MF8793000
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)(O[P](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3nc(nc(c3nc2)[O-])N)O
InChI
1S/C10H16N5O14P3/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18)/p-4/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
XKMLYUALXHKNFT-UUOKFMHZSA-J
General description
Phosphoryl donor in protein synthesis and in signal transduction.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G8877G5884G9002
description
-
description
≥95% (HPLC), powder
description
~95% (HPLC), powder
description
≥93% (HPLC), powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
~95% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
color
white
color
white
color
-
color
white
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)