Merck
382159-M
PhosphoDetect Anti-Histone H3 (pSer¹⁰) (7-20) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Produkt 382159-M nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352203
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
Xenopus, Tetrahymena sp., human, Drosophila, Caenorhabditis elegans
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer10)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
Opis ogólny
Oczyszczone z białka A królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko histonu H3 o masie ~17 kDa fosforylowane przy Ser10.
PhosphoDetect Anti-Histone H3 (pSer¹⁰) (7-20) Rabbit pAb jest zatwierdzony do stosowania w immunoblottingu, ICC, IHC, IP do wykrywania histonu H3 (pSer¹⁰) (7-20).
Rozpoznaje białko histonu H3 o masie ~17 kDa fosforylowane przy Ser10.
Immunogen
Człowiek
syntetyczny fosfopeptyd [ARKpSTGGKAPRKQL(C)] odpowiadający aminokwasom 7-20 otaczającym miejsce fosforylacji Ser¹⁰ ludzkiego histonu H3, sprzężony z KLH
Zastosowanie
Immunoblotting (0,5 µg/ml)
Immunocytochemia (5 µg/ml)
Immunohistochemia (patrz komentarze)
Immunoprecypitacja (4 µg/10 µg białek ekstrahowanych kwasem z komórek HeLa zatrzymanych kolcemidem)
Postać fizyczna
W 150 mM NaCl, 100 mM Tris-glicyny, pH 7,4.
Uwaga dotycząca przygotowania
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Komentarz do analizy
Kontrola pozytywna
Białka ekstrahowane kwasem z komórek HeLa zatrzymanych kolcemidem
Inne uwagi
Ajiro, K., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 13197.
Chadee, D.N., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20098.
Mahadevan, L.C., et al. 1991. Cell65, 775.
Do immunocytochemii komórki HeLa zatrzymane kolcemidem utrwalono 1% paraformaldehydem. Wykrywa również histon H3 w mikrojądrach Tetrahymena. Zgłaszano, że przeciwciało wykrywa komórki mitotyczne w zarodkach Xenopus, Caenorhabditis elegans i Drosophila. Nie reaguje krzyżowo z niefosforylowanym histonem H3. Zgłaszano również, że przeciwciało to działa w immunohistochemii. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować optymalne rozcieńczenie robocze.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1