Merck
382185
Inhibitor HDAC XXII, NCH51
The HDAC Inhibitor XXII, NCH51, also referenced under CAS 848354-66-5, controls the biological activity of HDAC. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
Ester S-(6-(4-fenylo-2-tiazolilo)karbamoilo)heksylu kwasu tioizomasłowego
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26N2O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.56
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Inhibitor HDAC XXII, NCH51, The HDAC Inhibitor XXII, NCH51, also referenced under CAS 848354-66-5, controls the biological activity of HDAC. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
InChI
1S/C20H26N2O2S2/c1-15(2)19(24)25-13-9-4-3-8-12-18(23)22-20-21-17(14-26-20)16-10-6-5-7-11-16/h5-7,10-11,14-15H,3-4,8-9,12-13H2,1-2H3,(H,21,22,23)
InChI key
MDYDGUOQFUQOGE-UHFFFAOYSA-N
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
General description
Przepuszczalny dla komórek prolek S-izobutyrylowy, który jest przetwarzany wewnątrzkomórkowo, tworząc silny inhibitor HDAC NCH-31 (IC50 = 48 i 170 nM, odpowiednio, przy użyciu częściowo oczyszczonego HDAC1 lub ekstraktu jądrowego HeLa), który, jak się przewiduje, wykazuje podobny tryb wiązania HADC jak SAHA z jego sulfhydrylem zastępującym hydroksamat SAHA jako grupę docelową cynku w miejscu aktywnym. Wykazano, że NCH-51 wykazuje porównywalną aktywność antyproliferacyjną (średnie IC50 = 3,8 µM vs. 3,7 µM dla SAHA; 48-godzinne leczenie) i apoptotyczną jak SAHA przeciwko różnym liniom komórek nowotworowych, ale nie PBMC od 4 zdrowych osób (IC50 >30 µM dla obu leków) i przeciwutleniacz N-acetylo-L-cysteina (NAC; Cat. Nr kat. 106425) w stężeniu 2 mM znosi zahamowanie wzrostu komórek wywołane przez 3 µM NCH-51 lub SAHA w hodowlach szpiczaka mnogiego U266. Okres półtrwania w ludzkim osoczu w temperaturze 37 °C = 24 godziny.
Other Notes
#31: Tiol - amid kwasu 7-merkaptoheptanowego (4-fenylo-2-tiazolilo)
Sanda, T., et al. 2007. Leukemia21, 2344.
Suzuki, T., et al. 2007. Bioorg. Med. Chem. Lett.17, 1558.
Suzuki, T., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 1019.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Minghui Wang et al.
Neuron, 109(2), 257-272 (2020-11-26)
To identify the molecular mechanisms and novel therapeutic targets of late-onset Alzheimer's Disease (LOAD), we performed an integrative network analysis of multi-omics profiling of four cortical areas across 364 donors with varying cognitive and neuropathological phenotypes. Our analyses revealed thousands