Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Przewidywany termin wysyłki12 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1530,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 października 2026Szczegóły
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4368
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 1 M
foreign activity
DNAse, RNAse, Protease, Phosphatase, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].N(CC(=O)[O-])(C)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
General description
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Ionic detergent used to purify membrane proteins. Also decreases transcription efficiency. Aggregation no.: 104. | description BioXtra, ≥97% (TLC) | description ≥94% | description ≥97.0% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥94% | assay ≥97.0% (HPLC) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility water: 1 M | solubility H2O: 0.1 M, clear, colorless to very faintly yellow | solubility H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility H2O: very soluble 293 g/L at 20 °C |
| description Merck USA index - 14, 4368 | description anionic | description anionic | description anionic |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
512.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
267 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?