Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1630,00 zł
Nazwa produktu
Acetonitrile with 0.05% (v:v) Trifluoroacetic acid, LiChrosolv®
vapor pressure
97 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
form
liquid
concentration
0.045-0.055 % (v/v) (trifluoroacetic acid)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
81.6 °C/1,013 hPa
transition temp
flash point 2 °C (Information refers to the main component.)
density
0.782 g/mL at 25 °C
format
mixture
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile with 0.05% (v:v) Trifluoroacetic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Kody zagrożeń
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup - Information refers to the main component.
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup - Information refers to the main component.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?