Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Przewidywany termin wysyłki16 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 640,00 zł |
50 mg | Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | Prześlij zapytanie |
100 mg | Przewidywany termin wysyłki02 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | Prześlij zapytanie |
500 mg | Przewidywany termin wysyłki16 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | Prześlij zapytanie |
1 g | Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | Prześlij zapytanie |
Informacje o tej pozycji
640,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 grudnia 2026Szczegóły
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 6348
assay
≥90% (HPLC), ≥93% (enzymatic)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
yellow
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O[P](=O)(O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=C(CC=C2)C(=O)N)O
InChI
1S/C21H30N7O17P3/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI key
ACFIXJIJDZMPPO-NNYOXOHSSA-N
General description
Application
- as a cofactor in the enzymatic synthesis of epoxidized metabolites from polyunsaturated fatty acids, facilitating the epoxidation reaction catalyzed by the cytochrome P450 enzyme BM3
- in microsomal assays to evaluate the metabolic stability of CHD1L inhibitors
- in conjunction with glutathione to reduce S-glutathionylated cysteine groups during the biotin switch assay, facilitating the detection of protein S-glutathionylation in the study of HLTF-deleted colorectal cancer models
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description A ubiquitous coenzyme that acts as an electron donor in many reactions utilizing dehydrogenase and reductase enzymes. | description powder, =97% (dry weight) | description ≥93% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| assay ≥93% (enzymatic), ≥90% (HPLC) | assay 97% (dry weight) | assay ≥93% (HPLC), ≥93% (spectrophotometric assay) | assay ≥95% (spectrophotometric assay), ≥95% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| color yellow | color - | color - | color - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?