Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 671,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2010,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3450,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9880,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 16 890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
671,00 zł
biological source
chicken liver
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
10 mM NaOH: soluble-50 mg/mL, clear, faintly to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥93% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ampule, ≥90% (HPLC) |
| assay ≥95% (spectrophotometric assay), ≥95% (HPLC) | assay ≥93% (HPLC), ≥93% (spectrophotometric assay) | assay ≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay) | assay ≥90% (HPLC) |
| solubility 10 mM NaOH: soluble-50 mg/mL, clear, faintly to light yellow | solubility 10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear | solubility 10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| biological source chicken liver | biological source chicken | biological source chicken | biological source - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?