Przejdź do
487052
p-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide
≥ 99% (TLC), solid, N-acetyl-β-glucosaminidase substrate, Calbiochem®
Synonim(y):
p-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, p-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
p-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, Useful substrate for rapid colorimetric assay of N-acetyl-β-glucosaminidase activity in human urine.
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
0.1 M citrate buffer, pH 4.2: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2NC(=O)C)O)O)CO
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
InChI key
OMRLTNCLYHKQCK-DHGKCCLASA-N
General description
Useful substrate for rapid colorimetric assay of N-acetyl-β-glucosaminidase activity in human urine.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Heating (37°C) may be required to completely solubilize.
Other Notes
Jung, K., and Becker, S. 1991. Biomed. Biochim. Acta50, 861.
Maruhn, D. 1976. Clin. Chim. Acta73, 453.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N9376474502454428
description
Useful substrate for rapid colorimetric assay of N-acetyl-β-glucosaminidase activity in human urine.
description
≥99% (TLC)
description
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assays of N-acetyl-β-D-glucosaminidase.
description
Fluorogenic substrate for isoenzyme A of N-acetyl-β-D-glucosaminidase (hexosaminidase A). Can be used for the prenatal diagnosis of Tay-Sachs disease and for the classification of GM2 gangliosidosis genotypes.
form
solid
form
powder
form
crystalline solid
form
crystalline solid
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated
solubility
0.1 M citrate buffer, pH 4.2: soluble
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
methanol: soluble, water: soluble
solubility
water: 20 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)