Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Sprawdź dostępność w koszyku | 287,00 zł |
5 g | Sprawdź dostępność w koszyku | 746,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Salt, Hexahydrate, p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Salt, Hexahydrate, CAS 4264-83-9, is an excellent substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays. Produces yellow soluble end product (405-410 nM).
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
impurities
≤0.005% p-nitrophenol (weight), ≤1% free phosphate (weight)
color
light yellow
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI key
VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
General description
Biochem/physiol Actions
Substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Salt, Hexahydrate, CAS 4264-83-9, is an excellent substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays. Produces yellow soluble end product (405-410 nM). | description liquid | description Excellent substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays. | description This p-Nitrophenyl Phosphate is validated for use in ELISA. |
| assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form crystalline solid | form liquid | form solid | form liquid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 5 mg/mL | solubility - | solubility water: soluble | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?