Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 715,00 zł |
Informacje o tej pozycji
715,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Ouabain, Octahydrate, Inhibits Na+,K+-ATPase.
Quality Segment
description
RTECS - RN3850000
Merck USA index - 14 6901
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
hot water: 10 mg/mL, room-temperature water: insoluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2C3(C(C4[C@H]([C@@H](C3)O)C5([C@@H](C[C@@H](CC5(CC4)O)OC6OC(C(C(C6O)O)O)C)O)CO)(CC2)O)C.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13?,15-,16+,17?,18+,19+,21+,22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29?;;;;;;;;/m0......../s1
InChI key
TYBARJRCFHUHSN-HMNHGHQSSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Na+,K+-ATPase
Preparation Note
Other Notes
Hasenauer, J., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 3289.
Rakowski, F.F. 1993. J. Gen. Physiol.101, 117.
Mahaney, J.E., and Grisham, C.M. 1992. Biochemistry31, 2025.
Xu, Z.J., et al. 1992. J. Physiol.456, 405.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Inhibits Na+,K+-ATPase. | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ≥95% (HPLC), powder | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form solid | form powder | form powder | form - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility hot water: 10 mg/mL, room-temperature water: insoluble | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ouabain, Octahydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?