Przejdź do
O3125
Ouabain octahydrate
From plant seeds (Strophantus gratus), ≥95% (HPLC), steroid hormone, powder
Synonim(y):
1β,3β,5β,11α,14,19-Hexahydroxycard-20(22)-enolide 3-(6-deoxy-α-L-mannopyranoside), Acocantherine, G-Strophanthin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
800,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3190,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H44O12 · 8H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
728.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
211-139-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
101712
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ouabain octahydrate, ≥95% (HPLC), powder
biological source
plant seeds (Strophantus gratus)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D −31 to −32.5° in H2O(lit.)
impurities
~8 mol/mol water
color
white
mp
260 °C
solubility
H2O: 10 mg/mL (cold), ethanol: 10 mg/mL, H2O: 50 mg/mL (hot)
ε (extinction coefficient)
15.5 at 220 nm in H2O at 1 mM
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2C[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@H]4[C@H](O)C[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13-,15-,16+,17+,18+,19+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-;;;;;;;;/m0......../s1
InChI key
TYBARJRCFHUHSN-DMJRSANLSA-N
Gene Information
human ... ATIC(471)
rat ... Atp1b1(25650)
General description
Ouabain is a steroid hormone, naturally present in mammals.
Application
Ouabain octahydrate has been used:
  • to determine the effect of salt and ammonia in the external environment on the rate of activity of Na+ /K+ in either silver or golden perch
  • in the basolateral compartment to induce maximal baseline short-circuit current in rat fetal distal lung epithelial (FDLE) cells
  • as an Na+/K+ ATPase inhibitor to study the relation between blister formation and adenosine triphosphate (ATP) dependent maintenance of plasma membrane homeostasis
Biochem/physiol Actions
Ouabain has its specific binding site on integral proteins of the plasma membrane. Heart disease is treated using ouabain derivatives. Increased ouabain production is observed during exercise in humans. Abnormally high levels of ouabain are indicated in congestive heart failure and hypertension. Ouabain signalling affects intracellular calcium levels, which is known to activate nuclear factor κB (NFκB).
Cardiac glycoside, inhibits Na(+)/K(+) ATPase, regulates transcription of MDR (increase, Pgp) and MRP (increase MRP1 and decrease CFTR, cyctic fibrosis transport receptor or cAMP-activated Cl- channel) genes, also alters localization of MRP1. Ouabain resistance is associated with appearance of Na(+)/K(+) ATPase isoforms with low binding affinity.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Disclaimer
Aqueous solutions can be autoclaved.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O0200000PHR19454995
Ouabain European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
O0200000
Ouabain
Ouabain Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1945
Ouabain
description
≥95% (HPLC), powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Inhibits Na+,K+-ATPase.
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL (cold), H2O: 50 mg/mL (hot), ethanol: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
hot water: 10 mg/mL, room-temperature water: insoluble
color
white
color
-
color
-
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ouabain octahydrate
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is the product sterile?
    1 answer
    1. This product is not sterile. Solutions may be sterilized by autoclaving or filtration. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/192/713/o3125pis.pdf