Przejdź do
524636
Phosphatase Inhibitor Cocktail II
lyophilized solid, for the inhibition of acid and alkaline phosphatases and protein tyrosine phosphatases, This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
Koktajl inhibitorów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 set
Sprawdź dostępność w koszyku
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32039090
Form:
solid
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
2-8°C
1630,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw koktajlu inhibitorów fosfatazy II, liofilizowany, The Phosphatase Inhibitor Cocktail Set II, Lyophilized controls the activity of Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
input
general use sample(s)
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Koktajl pięciu inhibitorów fosfataz do hamowania fosfataz kwaśnych i zasadowych, a także białkowych fosfataz tyrozynowych (PTP). Odpowiedni do stosowania z lizatami komórkowymi i ekstraktami tkankowymi, w tym próbkami zawierającymi detergenty. Dostarczany jako zestaw pięciu fiolek. Każda fiolka po rozpuszczeniu w 1 mlH2Ozawiera imidazol (200 mM), fluorek sodu (100 mM), molibdenian sodu (115 mM), aktywowany ortowanadan sodu (100 mM) i dwuwodny winian sodu (400 mM). Rozpuścić każdą fiolkę w 1 mlH2O.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C. Rozcieńczyć 1:100 tuż przed użyciem.
Rozpuścić każdą fiolkę w 1 ml H₂O.
Other Notes
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Toksyczny (F)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5726PPC1010524631
description
The Phosphatase Inhibitor Cocktail Set II, Lyophilized controls the activity of Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
description
-
description
The Phosphatase Inhibitor Cocktail Set III, Lyophilized controls the activity of Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
form
solid
form
aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
form
DMSO solution
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
storage condition
protect from light, desiccated (hygroscopic), OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated (hygroscopic), OK to freeze
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)