Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
840,00 zł
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC2=C(C=CC(F)=C2)N1)NCCN3CCC(N4C(NC5=C4C=CC=C5)=O)CC3
General description
Packaging
Other Notes
Monovich, L., et al. 2007. Bioorg Med Chem17, 2310.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description The PLD Inhibitor, FIPI controls the biological activity of PLD. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications. | description ≥98% (HPLC), powder | description Avanti Research™ - A Croda Brand 857370P, powder | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >99% (TLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 857370P | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?