Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
5 MG
1260,00 zł
50 MG
7060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C25H39O6.Na
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Simwastatyna, sól sodowa - Calbiochem,
Formularz
(Beige solid)
Poziom jakości
warunki przechowywania
OK to freeze
rozpuszczalność
soluble (DMSO (100 mg/ml), Ethanol (25 mg/ml), or H2O (5 mg/ml))
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Carboxylate form of Simvastatin (Cat. No. 567020) that is active in whole cells and in cell-free assays. A lipophilic 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitor that blocks Ras function through inhibition of farnesylation. Also inhibits glucose-induced Ca2+-signaling and insulin secretion by blocking L-type Ca2+ channels in rat islet β-cells. Inhibits cell proliferation of human smooth muscle cells. Note: This product is supplied in an active form; no treatment with NaOH in ethanol is required for its activation.