Przejdź do
648463
Triton™ X-100 Solution
10% in H₂O, PROTEIN GRADE®
Synonim(y):
Triton™ X-100, Polyethylene Glycol- p-isooctylphenyl Ether, Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene Glycol-p-isooctylphenyl Ether, Octylphenoxypolyethoxyethanol, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Numer CAS:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2315025
Prześlij zapytanie
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Triton™ X-100, PROTEIN GRADE® Detergent, 10% Solution, Sterile-Filtered, Non-ionic detergent useful for isolation of membrane proteins.
description
Merck USA index - 14, 6761
Quality Segment
form
liquid
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
aggregation number
100-155
impurities
<200 μM Aldehyde, <200 μM peroxide
color
clear
conductivity
<50 μmho
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
solubility
water: soluble
HLB
13.5
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Non-ionic detergent useful for isolation of membrane proteins.
Biochem/physiol Actions
Widely used non-ionic surfactant for recovery of membrane components under mild non-denaturing conditions.
Packaging
Packaged under inert gas
Other Notes
Ashani, Y. and Catravas, G.N. 1980. Anal. Biochem. 109, 55.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEIN GRADE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
648468648466648462
description
Non-ionic detergent useful for isolation of membrane proteins.
description
Non-ionic detergent and emulsifier. HLB 12.4. Cloud point 22°C.
description
Non-ionic detergent and emulsifier. Has an optimal pH range of 6.0-8.0.
description
Non-ionic detergent and emulsifier. Aggregation number: 100-155.
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
aggregation number
100-155
aggregation number
-
aggregation number
100-155
aggregation number
100-155
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
<200 μM peroxide, <200 μM Aldehyde
impurities
<200 μM Aldehyde, <200 μM peroxide
impurities
-
impurities
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: 1%
solubility
water: soluble
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
mol wt
-
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
Still not finding the right product?
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the shelf life of 648463 once the ampule is open?
    1 answer
    1. Upon opening the ampule and removing Triton X from the vial, it is assumed that air will enter the vial, displacing the inert gas (typically either argon or nitrogen). However, there is no way to determine which inert gas is used on a lot-to-lot basis. Argon, being heavier than air, will be displaced by air more slowly than nitrogen. Nevertheless, there have been no studies conducted to document how much argon remains in the ampule after the vial is opened. As the ampule cannot be resealed once broken, it is best assumed that the Triton X needs to be transferred to smaller, more appropriate size containers that minimize air space above the Triton X.
      Once air enters the vial, aldehydes and peroxides are expected to start forming. This is the distinguishing factor of Protein Grade Triton X from standard grades, which are not packaged under inert gas.
      If the entire 50 ml is not needed for a single use, it is advisable to transfer the unused Triton X to vials that are filled to capacity. Excluding air from the vial should prolong the period of usability for the product.