Przejdź do
65347-M
Alkohol 100%
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Synonim(y):
Alcohol, Dehydration
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
UNSPSC Code:
41116121
MDL number:
eCl@ss:
25140910
Technique(s):
tissue processing: suitable
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
shelf life
18 mo. (from manufacture date)
composition
ethanol, 89.0-92.0% , isopropyl alcohol, 4.0-6.0% , methanol, 3.5-5.5%
technique(s)
tissue processing: suitable
color
APHA: ≤10
transition temp
flash point 12 °C
application(s)
cytology
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
10-30°C
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Część linii barwników histologicznych QSM. Używany do nawilżania lub odwadniania próbek tkanek w protokołach przetwarzania i barwienia tkanek.
HARLECO® Służy do nawilżania lub odwadniania próbek tkanek w protokołach przetwarzania i barwienia tkanek.
Analysis Note
Data ważności18 miesięcy od daty produkcjiTest (etanol)89.0-92.0%Test (alkohol izopropylowy)4.0-6.0%Test (metanol)3.5-5.5%Kolor (APHA)10APHA maxPostaćPrzezroczysty płynSpektrum podczerwieniZgodny z normąPozostałość po odparowaniu0,001% maxWoda (H2O)0,075% max
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)