Przejdź do
65348-M
Alkohol 95%
Harleco®, suitable for histology
Synonim(y):
Ethanol, Dehydration, Ethyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
UNSPSC Code:
41116121
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
eCl@ss:
25140910
Bp:
78 °C (lit.)
Vapor pressure:
44.6 mmHg ( 20 °C)
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
shelf life
18 mo. (from manufacture date)
expl. lim.
19 %, 60 °F
manufacturer/tradename
Harleco®
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
application(s)
histology, cytology
diagnostic assay manufacturing
tissue diagnostics
storage temp.
10-30°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
HARLECO® Służy do nawilżania lub odwadniania próbek tkanek w protokołach przetwarzania i barwienia tkanek.
Application
Część linii barwników histologicznych QSM. Używany do nawilżania lub odwadniania próbek tkanek w protokołach przetwarzania i barwienia tkanek.
HARLECO® Służy do nawilżania lub odwadniania próbek tkanek w protokołach przetwarzania i barwienia tkanek.
Analysis Note
Data ważności18 miesięcy od daty produkcjiKolor (APHA)10APHA maxPostaćPrzezroczysty płynTożsamość (spektrum IR)Zgodny z normąCiężar właściwy przy 25/25°C0.801-0.817
Other Notes
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)