Przejdź do
69017
pET-32c(+) DNA - Novagen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki10 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106602
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Segment
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles ()
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO.
Wektor pET-32c(+) jest przeznaczony do klonowania i ekspresji na wysokim poziomie sekwencji peptydowych połączonych z białkiem tioredoksyny 109aa Trx-Tag (1). Miejsca klonowania są dostępne do produkcji białek fuzyjnych zawierających również rozszczepialne sekwencje His-Tag i S-Tag do wykrywania i oczyszczania. Należy zauważyć, że sekwencja jest numerowana zgodnie z konwencją pBR322, więc region ekspresji T7 jest odwrócony na mapie wektora, TB122VM. Pochodzenie f1 jest zorientowane tak, że infekcja fagiem pomocniczym wytworzy wiriony zawierające jednoniciowy DNA, który odpowiada nici kodującej.
Packaging
Plastikowa ampułka
Other Notes
Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie do wewnętrznego użytku badawczego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tego produktu, jego składników i/lub jego pochodnych (w tym, ale nie wyłącznie, białek wyprodukowanych przy użyciu produktu lub jego składników) (zwanych dalej łącznie "Produktem EMD") wymaga podpisania pisemnej umowy komercyjnego wykorzystania z EMD Millipore Corporation lub jej następcą prawnym. Użytkowanie komercyjne obejmuje między innymi: (1) wykorzystanie Produktu EMD do wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży osobom trzecim; (2) wykorzystanie Produktu EMD do świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu EMD do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu EMD, niezależnie od tego, czy taki Produkt EMD jest odsprzedawany do celów badawczych. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z Produktu EMD nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich. Wszelkie pytania dotyczące ograniczeń użytkowania należy kierować na adres: licensing@milliporesigma.com.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby pobrać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Toksyczność: Standardowa obsługa
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
699526974369739
description
-
description
Novagen′s pET-31b(+) vector is designed for cloning and high-level expression of peptide sequences fused with the 125aa ketosteroid isomerase protein.
description
Novagen′s pET-21a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence.
description
Novagen′s pET-20b(+) vector carries an N-terminal pelB signal sequence for potential periplasmic localization
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice, dry ice
shipped in
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles (), OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)