Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Przewidywany termin wysyłki23 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106602
1430,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 października 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Novagen®
Quality Segment
storage condition
OK to freeze
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO.
Wektory pET-44 są przeznaczone do klonowania i ekspresji na wysokim poziomie sekwencji polipeptydowych połączonych z białkiem NusA (Nus-Tag) o masie 495 aa. Rozpuszczalność wielu białek docelowych w cytoplazmie E. coli jest zwiększona, gdy są one wyrażane przez fuzje NusA. Wektory pET-44a-c(+), które pochodzą z odpowiedniej serii pET-43.1, kodują dodatkową N-końcową sekwencję His-Tag w celu zwiększenia wydajności podczas oczyszczania białka docelowego za pomocą kulkami agarozowymi His-Mag z lizatów wytworzonych przy użyciu odczynnika BugBuster HT i odczynnika PopCulture . N-końcowy S-Tag i opcjonalne C-końcowe sekwencje fuzyjne HSV-Tag i His-Tag są również dostępne do wszechstronnego wykrywania i oczyszczania białek docelowych.
Other Notes
Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie do wewnętrznego użytku badawczego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tego produktu, jego składników i/lub wszelkich jego pochodnych (w tym między innymi białek wyprodukowanych przy użyciu produktu lub jego składników) (łącznie i dalej "Produkt EMD") wymaga podpisania pisemnej umowy o komercyjnym wykorzystaniu z EMD Millipore Corporation lub jej następcą prawnym. Użytkowanie komercyjne obejmuje między innymi: (1) wykorzystanie Produktu EMD do wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży osobom trzecim; (2) wykorzystanie Produktu EMD do świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu EMD do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu EMD, niezależnie od tego, czy taki Produkt EMD jest odsprzedawany do celów badawczych. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z Produktu EMD nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich. Wszelkie pytania dotyczące ograniczeń użytkowania należy kierować na adres: licensing@milliporesigma.com.
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice, wet ice | shipped in dry ice, wet ice | shipped in dry ice, wet ice | shipped in wet ice |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles () |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?