Przejdź do
70189-M
Zestaw do klonowania pT7Blue Perfectly Blunt® - Novagen
Synonim(y):
Perfectly Blunt® Zestawy do klonowania, Wektor pT7Blue, Zestawy do tępego klonowania Novagen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 reactions
Przewidywany termin wysyłki13 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106610
eCl@ss:
32160703
2130,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 stycznia 2027Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Segment
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Zestawy do klonowania Perfectly Blunt® są przeznaczone do uproszczonego klonowania DNA wygenerowanego metodą PCR przy użyciu dowolnego typu polimerazy DNA. Podejście to umożliwia wykorzystanie enzymów korekcyjnych o wysokiej wierności do amplifikacji, zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo generowania mutacji w sekwencji docelowej. Ponadto, w wielu warunkach klonowanie na ślepo jest bardziej wydajne niż klonowanie T, najprawdopodobniej ze względu na obserwację, że wydajność dodawania pojedynczego dA przez polimerazę Taq DNA różni się znacznie w zależności od kontekstu sekwencji końców DNA, a nawet liczby wykonanych cykli PCR (Novy 1996, Clark 1998, Brownstein 1996, Magnuson, 1996, Hu 1993).
Dzięki protokołowi klonowania Perfectly Blunt można przejść od produktu PCR do umieszczenia transformantów na płytkach w mniej niż godzinę przy minimalnym nakładzie pracy. Gotowy produkt PCR jest przekształcany w tępą, fosforylowaną formę w 15-minutowej reakcji przy użyciu wstępnie zmieszanych odczynników. Po 5-minutowym etapie inaktywacji cieplnej, przetworzony insert jest łączony z gotowym do użycia wektorem i ligowany w zoptymalizowanej 15-minutowej reakcji. Ekskluzywna 8-minutowa procedura transformacji przy użyciu wysoce wydajnych kompetentnych komórek NovaBlue Singles (nr kat. 70181) generuje rekombinowane kolonie, które można łatwo wizualizować za pomocą niebiesko-białego badania przesiewowego.
Należy pamiętać, że metoda Perfectly Blunt nie ogranicza się do klonowania produktów PCR; zestawy te nadają się również do klonowania fragmentów restrykcyjnych, cDNA lub ścinanego DNA przy użyciu tych samych protokołów.
W zestawach do klonowania Perfectly Blunt® dostępnych jest siedem różnych wektorów. Wybór wektorów obejmuje te zaprojektowane do ogólnego klonowania, sekwencjonowania, optymalnej transkrypcji/translacji in vitro i optymalnej ekspresji białek w E. coli. Każdy wektor jest dostępny w zestawie zawierającym odczynniki wystarczające na 10, 20 lub 40 reakcji.
Zestawy "tylko wektorowe" są również dostępne w rozmiarach 20 i 40 reakcji bez ligazy i komórek kompetentnych. W przypadku komórek kompetentnych o wyższej wydajności, patrz także pSTBlue-1 Perfectly Blunt Giga Cloning Kit 71229).
Wektor pT7Blue zawiera szkielet pUC19 (w tym pochodzenie replikacji o wysokiej liczbie kopii i sekwencje lac), promotor T7, pochodzenie replikacji f1 i zmodyfikowany region wielokrotnego klonowania. Region wielokrotnego klonowania zawiera miejsce EcoRV używane do klonowania T otoczone miejscem Nde I, co pozwala na wygodne subklonowanie wstawek do miejsca Nde I wielu wektorów pET.
Features and Benefits
  • Brak enzymów restrykcyjnych lub specjalnych starterów
  • Kompatybilność z dowolną polimerazą DNA
  • Niezależny od dodatku 3ʹ-dA lub kontekstu sekwencji końców DNA
  • Niebieski/biały screening z siedmioma różnymi wektorami, w tym wektorami ekspresyjnymi pETBlue
  • Prosty protokół zajmuje mniej niż jedną godzinę* od produktu PCR do posiewu transformantów
* Wszystkie wymienione czasy odnoszą się do zestawów wykorzystujących kompetentne komórki NovaBlue Singles i selekcję ampicyliną lub chloramfenikolem. Zestawy Giga, które używają komórek kompetentnych NovaBlue GigaSingles, wymagają jednej godziny na wyhodowanie.
Other Notes
Novy, R.E., et al. 1996. inNovations 6, 7. Clark, J.M. 1988. Nucleic Acids Res. 16, 9677. Brownstein, J.M., et al. 1996. BioTechniques 20, 1004. Magnuson, V.L., et al. 1996. BioTechniques 21, 700. Hu, G. 1993. DNA and Cell Biology 12, 763.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Perfectly Blunt is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
70183M7063670634
description
-
description
-
description
-
description
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)