Przejdź do
70634
Zestaw do klonowania pETBlue-1 Perfectly Blunt - Novagen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 reactions
Przewidywany termin wysyłki11 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106617
eCl@ss:
32160701
2440,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 stycznia 2027Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
molecular cloning: suitable
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
706367063370189M
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)