pSTBlue-1 to wielozadaniowy wektor do klonowania z wszechstronnym regionem do wielokrotnego klonowania, niebieskim/białym ekranowaniem, podwójnymi przeciwstawnymi promotorami T7/SP6 i podwójną opornością na kanamycynę/ampicylinę. Miejsca restrykcyjne wytwarzające 4-zasadowe zwisy 3′ są dogodnie umieszczone w pobliżu każdego końca polilinkera, aby ułatwić generowanie jednokierunkowych delecji przy użyciu egzonukleazy III.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Novagen′s pETBlue-1 vector is designed to identify recombinants by traditional blue/white screening while also allowing T7lac promoter based expression of target genes.
description
pETDuet-1 is designed for the coexpression of two target genes. The vector encodes two multiple cloning sites, each of which is preceded by a T7 promoter, lac operator and ribosome binding sites.
description
-
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)