Przejdź do
70595
Zestaw wektorów pSTBlue-1 AccepTor - Novagen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 reactions
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106610
2150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Segment
storage condition
OK to freeze
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Zestawy do klonowania AccepTor Vector zostały zaprojektowane w celu uproszczenia procesu klonowania PCR poprzez zastosowanie termostabilnych polimeraz DNA bez proofreadingu (tj. polimerazy KOD XL oraz natywnych i rekombinowanych polimeraz Taq), które pozostawiają pojedyncze nawisy 3′-dA na produktach reakcji. Wektory AccepTor umożliwiają bezpośrednią ligację dzięki pojedynczym nawisom 3′-dU, które skutecznie annealują z przedłużeniami 3′-dA na produktach PCR. Reszty dU są przekształcane w reszty dT in vivo po transformacji.
Wektory AccepTor są dostarczane w formacie gotowym doligacji. Wystarczy wymieszać wektor z produktem PCR, dodać Clonables 2X Ligation Premix (nr kat. 70573) i transformować do komórek kompetentnych NovaBlue Singles (nr kat. 70181). Cała procedura, od produktu PCR do umieszczenia transformantów, może być wykonana w zaledwie 40 minut przy minimalnym pipetowaniu. Zestawy wektorów AccepTor są dostępne we wstępnym rozmiarze 10 reakcji, a także w konfiguracjach 20- i 40-reakcyjnych. Wektory AccepTor są również dostępne oddzielnie, bez składników do ligacji i transformacji. Zobacz także pSTBlue-1 AccepTor Vector Giga Kit (nr kat. 71228), aby uzyskać informacje na temat korzystania z komórek kompetentnych o wyższej wydajności.
Dwa różne wektory, pSTBlue-1 i pETBlue-1, są dostępne jako zestawy wektorów AccepTor. Każdy z nich jest starannie przygotowany i przetestowany pod kątem optymalnej wydajności klonowania i zapewnia łatwą wizualizację rekombinantów poprzez niebiesko-białe badanie przesiewowe z wykorzystaniem komplementacji lacZ α. Wektor pSTBlue-1 jest wektorem ogólnego przeznaczenia z podwójnymi przeciwstawnymi promotorami T7 i SP6, zarówno z opornością na amp, jak i kan, oraz szeregiem flankujących miejsc restrykcyjnych. Wektor pETBlue-1 to nowy plazmid zaprojektowany specjalnie w celu umożliwienia ekspresji genów docelowych na wysokim poziomie, napędzanej polimerazą T7 RNA, przy jednoczesnym zapewnieniu wygody niebiesko-białej metody przesiewowej. Badanie przesiewowe jest niezależne od ekspresji, ponieważ powiązany promotor ekspresji T7lac znajduje się w przeciwnej orientacji w stosunku do promotora E. coli. pETBlue-1 ułatwia ekspresję natywnych białek bez fuzji i pozwala na wygodne subklonowanie genów docelowych już połączonych z istniejącymi znacznikami wykrywania i oczyszczania. Miejsce klonowania EcoRV jest odpowiednio rozmieszczone za miejscem wiązania rybosomu E. coli. Wstawki muszą kodować kodon startowy ATG na końcu 5′, jeśli pożądana jest ekspresja. Sekwencja jest numerowana od pierwszej zasady sekwencji promotora T7.
Features and Benefits
  • Brak enzymów restrykcyjnych lub specjalnych starterów
  • Bezpośrednia ligacja produktu PCR z wektorem
  • Kompatybilny z polimerazami, które pozostawiają pojedyncze nawisy 3´-dA
  • Niebieski/biały screening z wektorami pSTBlue-1 lub pETBlue-1
  • Prosty protokół zajmuje zaledwie 40 minut od produktu PCR do posiewu transformantów
Packaging
Plastikowa ampułka
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Ten produkt jest objęty amerykańskim patentem 5,856,144 należącym do EMD Chemicals Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych.
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
705967059770598
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice, wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)