Przejdź do
70608
DNA pETBlue-1 - Novagen
Novagen′s pETBlue-1 vector is designed to identify recombinants by traditional blue/white screening while also allowing T7lac promoter based expression of target genes.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Przewidywany termin wysyłki28 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
eCl@ss:
32039090
1620,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 grudnia 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Wektor pETBlue-1 został zaprojektowany do identyfikacji rekombinantów za pomocą tradycyjnego niebiesko-białego badania przesiewowego, jednocześnie umożliwiając ekspresję genów docelowych w oparciu o promotor T7lac. Badanie przesiewowe jest niezależne od ekspresji, ponieważ promotor ekspresji T7lac znajduje się w przeciwnej orientacji w stosunku do promotora E. coli, który pośredniczy w niebiesko-białym badaniu przesiewowym. pETBlue-1 ułatwia ekspresję natywnych białek bez fuzji i umożliwia wygodne subklonowanie genów docelowych już połączonych z istniejącymi znacznikami wykrywania i oczyszczania. Miejsce klonowania EcoRV jest odpowiednio oddalone od miejsca wiązania rybosomu E. coli. Wstawki muszą kodować kodon startowy ATG na końcu 5′, jeśli pożądana jest ekspresja. Sekwencja jest numerowana od pierwszej zasady sekwencji promotora T7.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7114670199M69770M
description
Novagen′s pETBlue-1 vector is designed to identify recombinants by traditional blue/white screening while also allowing T7lac promoter based expression of target genes.
description
pETDuet-1 is designed for the coexpression of two target genes. The vector encodes two multiple cloning sites, each of which is preceded by a T7 promoter, lac operator and ribosome binding sites.
description
-
description
Novagen′s pET-21(+) is a transcription vector that lacks the ribosome binding site and ATG start codon present on the pET translation vectors.
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
-
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice, dry ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)