Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Przewidywany termin wysyłki04 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1540,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 listopada 2026Szczegóły
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−70°C
General description
W przeciwieństwie do innych dostępnych na rynku wektorów fuzyjnych GST, miejsca cięcia proteolitycznego Xa (IleGluGlyArg, seria pET-42) i enterokinazy (AspAspAspAspLys, seria pET-41) zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić usunięcie 100% sekwencji zakodowanych w wektorze i generowanie natywnych białek z ich autentycznymi resztami N-końcowymi. Nieskondensowane białka mogą być wytwarzane przy użyciu miejsca klonowania Nde I. Wersja pET-41 jest dostępna jako wektor liniowy przygotowany do klonowania niezależnego od ligacji (LIC) produktów PCR.
Innym wektorem pET z sekwencją GST-Tag jest pET-49b(+). Więcej informacji można znaleźć w opisie na stronie internetowej. Sekwencje His-Tag i S-Tag umożliwiają wykonywanie alternatywnych procedur wykrywania i oczyszczania białek. Na przykład podczas zwiększania czystości za pomocą oddzielnej metody oczyszczania lub podczas oczyszczania w warunkach denaturujących.
Seria pET-41 jest przeznaczona do klonowania i ekspresji na wysokim poziomie sekwencji peptydowych połączonych z białkiem GST-Tag o masie 220 aa. Należy pamiętać, że sekwencja jest numerowana zgodnie z konwencją pBR322, więc region ekspresji T7 jest odwrócony na mapie wektora (TB239). Pochodzenie f1 jest zorientowane tak, że infekcja fagiem pomocniczym wytworzy wiriony zawierające jednoniciowy DNA, który odpowiada nici kodującej. Sekwencję kodowaną przez wektor można całkowicie usunąć podczas klonowania w miejscu PshAI (jak pokazano poniżej), a następnie rozszczepiając białko fuzyjne GST za pomocą enterokinazy.
Wektory pET są dostarczane jako oczyszczone plazmidowe DNA (10 µg). Każde zamówienie pET DNA obejmuje również szczep kontrolny indukcji (dostarczany jako zapas glicerolu). W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Clickhere for Enduser Declaration (EUD) Form.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Novagen′s pET-41a-c(+) and pET-42a-c(+) vectors incorporate the schistosomal glutathione-S-transferase (GST-Tag) coding sequence as a fusion partner. | description Novagen′s pET-41a-c(+) and pET-42a-c(+) vectors incorporate the schistosomal glutathione-S-transferase (GST-Tag) coding sequence as a fusion partner. | description - | description Novagen′s pET-52b(+) vector is designed for cloning and high-level expression of proteins fused with the 8 aa Strep-Tag II coding sequence that is cleavable with human rhinovirus (HRV) 3C protease. |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) molecular cloning: suitable |
| shipped in dry ice, wet ice | shipped in wet ice, dry ice | shipped in dry ice, wet ice | shipped in dry ice, wet ice |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze | storage condition OK to freeze |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?